Learn More
1,2-Bis(dichiclohexylphosphino)ethan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10146653
Verfügbar ab: 08-07-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
1,2-Bis(dichiclohexylphosphino)ethan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10146653 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
1 g, 1 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10146653
Marke: Thermo Scientific Acros 363850010
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 23743-26-2 | C26H48P2 | 422.61 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 23743-26-2
Summenformel C26H48P2
Molekulargewicht (g/mol) 422.61
MDL-Nummer MFCD00015521
InChI-Schlüssel BOUYBUIVMHNXQB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-bis dicyclohexylphosphino ethane, ethylenebis dicyclohexylphosphine, phosphine, 1,2-ethanediylbis dicyclohexyl, 1,2-ethanediylbis dicyclohexyl phosphine, dicyclohexyl 2-dicyclohexylphosphanylethyl phosphane, bis 1,2-dicyclohexylphosphino ethane, pubchem6558, acmc-1capw, ethane-1,2-diylbis dicyclohexylphosphane, phosphine, 1,2-ethanediylbis*dicyclohexyl
PubChem CID 534202
IUPAC-Name Dicyclohexyl(2-dicyclohexylphosphanylethyl)phosphan
SMILES C1CCC(CC1)P(CCP(C2CCCCC2)C3CCCCC3)C4CCCCC4
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 2-Bis(dicyclohexylphosphino)ethane
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble in water
Formelmasse 422.61
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,2-Bis(dicyclohexylphosphino)ethane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H413-Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 1,2-Bis(dicyclohexylphosphino)ethane
Name des Produkts
1,2-Bis(dichiclohexylphosphino)ethan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >