Learn More
1,2-Bis[2-(Trifluormethyl)phenyl]ethan, 97+ %, Thermo Scientific™
29.90 CHF - 114.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 287172-66-1 |
---|---|
Summenformel | C16H12F6 |
Molekulargewicht (g/mol) | 318.262 |
MDL-Nummer | MFCD01631639 |
InChI-Schlüssel | OBMDBKNYJGWWJX-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 1,2-bis 2'-trifluoromethyl phenyl ethane, 1-trifluoromethyl-2-2-2-trifluoromethyl phenyl ethyl benzene, 1,2-bis-2-trifluoromethylphenyl ethane, 1,2-bis-2-trifluoromethyl phenyl ethane, 1,2-bis 2 trifluoromethyl phenyl ethane |
PubChem CID | 2773232 |
IUPAC-Name | 1-(trifluoromethyl)-2-[2-[2-(trifluoromethyl)phenyl]ethyl]benzol |
SMILES | C1=CC=C(C(=C1)CCC2=CC=CC=C2C(F)(F)F)C(F)(F)F |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11440368
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24533.03 |
1 g | N/A | ||||||
11450368
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24533.06 |
5 g | N/A | ||||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
287172-66-1 | |
318.262 | |
OBMDBKNYJGWWJX-UHFFFAOYSA-N | |
2773232 | |
C1=CC=C(C(=C1)CCC2=CC=CC=C2C(F)(F)F)C(F)(F)F |
C16H12F6 | |
MFCD01631639 | |
1,2-bis 2'-trifluoromethyl phenyl ethane, 1-trifluoromethyl-2-2-2-trifluoromethyl phenyl ethyl benzene, 1,2-bis-2-trifluoromethylphenyl ethane, 1,2-bis-2-trifluoromethyl phenyl ethane, 1,2-bis 2 trifluoromethyl phenyl ethane | |
1-(trifluoromethyl)-2-[2-[2-(trifluoromethyl)phenyl]ethyl]benzol |
Spezifikation
1,2-Bis[2-(trifluoromethyl)phenyl]ethane | |
74°C to 76°C | |
MFCD01631639 | |
OBMDBKNYJGWWJX-UHFFFAOYSA-N | |
1-(trifluoromethyl)-2-[2-[2-(trifluoromethyl)phenyl]ethyl]benzol | |
2773232 | |
≥97% |
287172-66-1 | |
C16H12F6 | |
1,2-bis 2'-trifluoromethyl phenyl ethane, 1-trifluoromethyl-2-2-2-trifluoromethyl phenyl ethyl benzene, 1,2-bis-2-trifluoromethylphenyl ethane, 1,2-bis-2-trifluoromethyl phenyl ethane, 1,2-bis 2 trifluoromethyl phenyl ethane | |
C1=CC=C(C(=C1)CCC2=CC=CC=C2C(F)(F)F)C(F)(F)F | |
318.262 | |
318.26 |
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen