Beschreibung
1,2-Benzisoxazole derivative zonisamide is a novel antiepileptic drug and is effective for the treatment of partial seizures. 1,2-Benzisoxazole is a potential substrates of rabbit liver aldehyde oxidase. It is used to produce 5-nitro-benzo[d]isoxazole. It is involved in manufacturing medicines ( antiepileptics and antipsychotics).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Wasserlöslich. 4.1 mg/ml in Wasser bei 25 °C
Hinweise
Lichtempfindlich. Bei 4 °C lagern. Dunkel lagern. Nicht kompatibel mit Licht und Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1,2-Benzisoxazole |
Dichte | 1.169 |
Siedepunkt | 90°C to 92°C (15 mmHg) |
Flammpunkt | 86°C (186°F) |
Brechungsindex | 1.562 |
Menge | 5 g |
Beilstein | 2154 |
Empfindlichkeit | Lichtempfindlich |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. 4.1mg/mL in water at 25°C |
Formelmasse | 119.12 |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
10252508 | Analysenzertifikat | 20/09/2024 | B23400.03,B23400.06 |
10251150 | Analysenzertifikat | 30/08/2024 | B23400.03,B23400.06 |
10248809 | Analysenzertifikat | 13/12/2023 | B23400.03,B23400.06 |
10226114 | Analysenzertifikat | 23/11/2021 | B23400.03,B23400.06 |
10102521 | Analysenzertifikat | 23/11/2021 | B23400.03,B23400.06 |