Learn More
1-(2-Aminophenyl)-pyrrol, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11347036
Zum Warenkorb hinzufügen
1-(2-Aminophenyl)-pyrrol, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11347036
5 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Artikelnummer. 11347036
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L06887.06
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
1-(2-Aminophenyl)pyrrole is used in the synthesis of 4-substituted pyrrolo[1,2-a]quinoxaline derivatives. It participates in Pt(IV)-catalyzed hydroamination triggered cyclization reaction to yield fused pyrrolo [1,2-a] quinoxalines. It is also used as primary and secondary intermediates. They act as antileishmanial agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-(2-Aminophenyl)pyrrol wird bei der Synthese von 4-substituierten Pyrrolo[1,2-a]Chinoxalinderivaten verwendet. Es beteiligt sich an der von Pt(IV)-katalysierten Hydroaminierung ausgelösten Zyklisierungsreaktion, um fusionierte Pyrrolo[1,2-a]Chinoxaline zu erzeugen. Es wird auch als primäre und sekundäre Zwischenprodukte verwendet. Sie wirken als Mittel gegen Leishmaniose.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Inkompatible Materialien sind Oxidationsmittel, Säuren, Säurechloride, Säureanhydride, Chlorverbindungen. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6025-60-1
Summenformel C10H10N2
Molekulargewicht (g/mol) 158.204
MDL-Nummer MFCD00005344
InChI-Schlüssel GDMZHPUPLWQIBD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2-aminophenyl pyrrole, 2-1h-pyrrol-1-yl aniline, n-2-aminophenyl pyrrole, 2-1h-pyrrol-1-yl phenyl amine, 1-2-aminophenyl-1h-pyrrole, 2-1-pyrrolyl aniline, benzenamine, 2-1h-pyrrol-1-yl, 2-pyrrolylphenylamine, 2-pyrrol-1-yl aniline, acmc-20apd3
PubChem CID 80123
IUPAC-Name 2-Pyrrol-1-Ylanilin
SMILES C1=CC=C(C(=C1)N)N2C=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(2-Aminophenyl)pyrrole
Schmelzpunkt 93°C to 94°C
Menge 5 g
Beilstein 1307631
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 158.2
Reinheit (%) ≥98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10219763 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/04/2024 Catalog NumberL06887.03,L06887.06
Chargennummer10213316 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/04/2024 Catalog NumberL06887.03,L06887.06
Chargennummer10245544 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/01/2023 Catalog NumberL06887.03,L06887.06
Chargennummer10209954 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberL06887.03,L06887.06
Chargennummer10195082 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberL06887.03,L06887.06
Name des Produkts
1-(2-Aminophenyl)-pyrrol, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals >