Learn More
1-(2-Aminoethyl)imidazolidin-2-on, Tech., Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 10329413
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
1-(2-Aminoethyl)imidazolidin-2-on, Tech., Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10329413
1 g, 1 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 10329413
Marke: Thermo Scientific Maybridge MO07688DA
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Chemische Identifikatoren
CAS 6281-42-1
Summenformel C5H11N3O
Molekulargewicht (g/mol) 129.163
MDL-Nummer MFCD00086348
InChI-Schlüssel PODSUMUEKRUDEI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2-aminoethyl imidazolidin-2-one, 1-2-aminoethyl-2-imidazolidone, 1-2-aminoethyl-2-imidazolidinone, 2-imidazolidinone, 1-2-aminoethyl, unii-9hkk1mly77, 1-2-aminoethyl imidazolidinone, 1-beta-aminoethyl-2-imidazolidone, 9hkk1mly77, n-2-aminoethyl ethyleneurea, aminoethyl imidazolidone
PubChem CID 80480
IUPAC-Name 1-(2-Aminoethyl)Imidazolidin-2-on
SMILES C1CN(C(=O)N1)CCN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(2-Aminoethyl)imidazolidin-2-one
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 129.16
Reinheit (%) Tech.
Güte Technisch
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
1-(2-Aminoethyl)imidazolidin-2-on, Tech., Thermo Scientific™ >