Learn More
1,2:5,6-Di-O-isopropyliden-alpha-D-allo-furanose, 98 %
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
500 mg
2.5 g
10 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
2.50 Gramm
500 Milligramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1, 2:5, 6-Di-O-isopropylidene-α-D-allo-furanose |
CAS Min. % | 97.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Schmelzpunkt | 73°C to 77°C |
Farbe | Weiß |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 97.5% min. (GC) |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 10 g |
Spezifischer Drehzustand | +37.50 (20.00°C c=1,chloroform) |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 1,2:5,6-Di-O-isopropylidene-a-D-allofuranose
Name des Produkts
1,2:5,6-Di-O-isopropyliden-alpha-D-allo-furanose, 98 % >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur