Learn More
1,2,4-Trimethylbenzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10786151
Zum Warenkorb hinzufügen
1,2,4-Trimethylbenzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10786151
1 L, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
10 L
25 L
Verpackung:
Glasflasche
Plastikeimer
Artikelnummer. 10786151
Marke: Thermo Scientific Acros 140090010
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 95-63-6
MDL-Nummer MFCD00008527
InChI-Schlüssel GWHJZXXIDMPWGX-UHFFFAOYSA-N
Synonym pseudocumene, pseudocumol, psi-cumene, as-trimethylbenzene, 1,3,4-trimethylbenzene, benzene, 1,2,4-trimethyl, uns-trimethylbenzene, 1,2,5-trimethylbenzene, asymmetrical trimethylbenzene, .psi.-cumene
PubChem CID 7247
ChEBI CHEBI:34039
IUPAC-Name 1,2,4-Trimethylbenzol
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2,4-Trimethylbenzene
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -44.0°C
Farbe Farblos
Dichte 0.8800g/mL
Siedepunkt 168.0°C
Flammpunkt 48°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C9H12
Strukturformel C6H3(CH3)3
Brechungsindex 1.5030 to 1.5050
Menge 1 L
Beilstein 05,4
Merck Index 15,8023
Relative Dichte 0.88
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, benzene and ether
Molekulargewicht (g/mol) 120.19
Formelmasse 120.19
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0469297 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number140090100,140090010,140090025
ChargennummerA0465421 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/08/2024 Catalog Number140090100,140090010,140090025
ChargennummerA0460039 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/02/2024 Catalog Number140090250,140090100,140090010,140090025
ChargennummerA0459317 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/01/2024 Catalog Number140090250,140090100,140090010,140090025
ChargennummerA0457851 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/11/2023 Catalog Number140090250,140090100,140090010,140090025
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,2,4-Trimethylbenzene
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Name des Produkts
1,2,4-Trimethylbenzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >