Learn More
1,2,4-Trichlorbenzol, verpackt unter Argon, HPLC-Qualität, J.T. Baker™ Artikelnummer.: 15568614
Verfügbar ab: 07-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons compliance-icons
1,2,4-Trichlorbenzol, verpackt unter Argon, HPLC-Qualität, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15568614
3.8 l, Bernsteinfarbene Enghalsglasflasche mit PVC-Beschichtung
Click to view available options
Menge:
3.8 l
Verpackung:
Bernsteinfarbene Enghalsglasflasche mit PVC-Beschichtung
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 15568614
Marke: Avantor J.T.Baker 944405
Verfügbar ab: 07-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Hochgradig reine Lösungsmittel zur Verwendung in analytischen und präparativen Trennungen
    Geeignet für die Gelpermeationschromatographie
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2,4-Trichlorbenzol
Namenshinweis Unter Argon verpackt
CAS 120-82-1
Menge 3.8 l
Verpackung Bernsteinfarbene Enghalsglasflasche mit PVC-Beschichtung
Relative Dichte 1 l = 1.45 kg
Summenformel C6H3Cl3
Synonym Benzol, 1,2,4-Trichlor, Unsym-Trichlorbenzol, Trichlorbenzol, 1,2,4-Trichlorbenzol, 1,3,4-Trichlorbenzol, Trichlorbenzol a, 1,2,5-Trichlorbenzol, AS-Trichlorbenzol, 1,2,5-trichlorobenzene, as-trichlorobenzene
InChI-Schlüssel PBKONEOXTCPAFI-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)Cl
IUPAC-Name 1,2,4-Trichlorbenzol
Molekulargewicht (g/mol) 181.44
PubChem CID 13
ChEBI CHEBI:28222
Formelmasse 181.45
Güte HPLC
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
1,2,4-Trichlorbenzol, verpackt unter Argon, HPLC-Qualität, J.T. Baker™ >