Learn More
1,2,4-Trichlorbenzol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11469382
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
1,2,4-Trichlorbenzol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11469382
500 g
Click to view available options
Menge:
500 g
2500 g
4 x 2.5 kg
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11469382
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A10130.36
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
1,2,4-Trichlorobenzene is used as a dielectric and heat transfer fluid in transformers. It acts as an intermediate, degreaser, wood preservative and solvent for dye. It is a high-temperature solvent used in gel permeation chromatography, especially for polyethylene and polypropylene. Further, it is used as a lubricant and as a synthetic transformer oil.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,2,4-Trichlorbenzol wird als Dielektrikum und Wärmeträgerflüssigkeit in Transformatoren verwendet. Es dient als Zwischenprodukt, Entfettungsmittel, Holzkonservierungsmittel und Lösungsmittel für Farbstoffe. Es ist ein Hochtemperatur-Lösungsmittel, das in der Gelpermeationschromatographie, insbesondere für Polyethylen und Polypropylen, verwendet wird. Außerdem wird es als Schmierstoff und als synthetisches Transformatoröl verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Ether, Benzol, CS{2 }. Unmischbar mit Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 120-82-1
Summenformel C6H3Cl3
Molekulargewicht (g/mol) 181.44
MDL-Nummer MFCD00000547
InChI-Schlüssel PBKONEOXTCPAFI-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzene, 1,2,4-trichloro, unsym-trichlorobenzene, hostetex l-pec, trojchlorobenzen, 1,2,4-trichlorbenzol, 1,2,4-trichlorobenzol, 1,3,4-trichlorobenzene, trichlorobenzene a, 1,2,5-trichlorobenzene, as-trichlorobenzene
PubChem CID 13
ChEBI CHEBI:28222
IUPAC-Name 1,2,4-Trichlorbenzol
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2,4-Trichlorobenzene
Schmelzpunkt 17°C
Dichte 1.454
Siedepunkt 213°C
Menge 500 g
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.572
UN-Nummer UN2321
Merck Index 14,9631
Löslichkeitsinformationen Miscible with ether,benzene,CS2;Immiscible with water.
Formelmasse 181.45
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,2,4-Trichlorobenzene
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 1,2,4-Trichlorobenzene
Name des Produkts
1,2,4-Trichlorbenzol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >