Learn More
1,2,3,4-Tetrahydrochinolin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 635-46-1 | C9H11N | 133.19 g/mol
28.55 CHF - 688.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 635-46-1 |
---|---|
Summenformel | C9H11N |
Molekulargewicht (g/mol) | 133.19 |
MDL-Nummer | MFCD00006693 |
InChI-Schlüssel | LBUJPTNKIBCYBY-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | tetrahydroquinoline, 1,2,3,4-tetrahydro-quinoline, kusol, quinoline, 1,2,3,4-tetrahydro, unii-ccr50n1z9g, 1,2,3,4-tetrahydrochinoline, 1,2,3,4-tetrahydro quinoline, benzopiperidine, ccr50n1z9g, 1,2,3,4,-tetrahydroquinoline |
PubChem CID | 69460 |
ChEBI | CHEBI:213323 |
IUPAC-Name | 1,2,3,4-Tetrahydrochinolin |
SMILES | C1CNC2=CC=CC=C2C1 |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10765801
|
Thermo Scientific Acros
138270250 |
25 g | Glasflasche |
28.55 CHF
25 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10503881
|
Thermo Scientific Acros
138271000 |
100 g | Glasflasche |
47.95 CHF
100 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10675762
|
Thermo Scientific Acros
138275000 |
500 g | Glasflasche |
169.00 CHF
500 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11996491
|
Thermo Scientific Acros
138270025 |
2.5 kg | Glasflasche |
688.00 CHF
2.50 Kilogramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
635-46-1 | |
133.19 | |
LBUJPTNKIBCYBY-UHFFFAOYSA-N | |
69460 | |
1,2,3,4-Tetrahydrochinolin |
C9H11N | |
MFCD00006693 | |
tetrahydroquinoline, 1,2,3,4-tetrahydro-quinoline, kusol, quinoline, 1,2,3,4-tetrahydro, unii-ccr50n1z9g, 1,2,3,4-tetrahydrochinoline, 1,2,3,4-tetrahydro quinoline, benzopiperidine, ccr50n1z9g, 1,2,3,4,-tetrahydroquinoline | |
CHEBI:213323 | |
C1CNC2=CC=CC=C2C1 |
Spezifikation
1,2,3,4-Tetrahydroquinoline | |
15.0°C to 17.0°C | |
1.0600g/mL | |
100 °C | |
97.5% min. (GC) | |
1.5930 to 1.5950 | |
20,262 | |
tetrahydroquinoline, 1,2,3,4-tetrahydro-quinoline, kusol, quinoline, 1,2,3,4-tetrahydro, unii-ccr50n1z9g, 1,2,3,4-tetrahydrochinoline, 1,2,3,4-tetrahydro quinoline, benzopiperidine, ccr50n1z9g, 1,2,3,4,-tetrahydroquinoline | |
LBUJPTNKIBCYBY-UHFFFAOYSA-N | |
1,2,3,4-Tetrahydrochinolin | |
69460 | |
12.5 mPa.s (20°C) | |
98% |
635-46-1 | |
Gelb | |
249.0°C | |
Echt | |
C9H11N | |
MFCD00006693 | |
1.06 | |
Solubility in water: <1g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol | |
C1CNC2=CC=CC=C2C1 | |
133.19 | |
CHEBI:213323 | |
133.19 | |
Flüssigkeit |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
GHS-P-Hinweis
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen.
KEIN Erbrechen herbeiführen.
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 211-237-6
Recommended Storage : Produkt kann bei Lagerung dunkler werden
- 1,2,3,4-Tetrahydroquinoline
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Karzinogenität Kategorie 1B
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H350-Kann Krebs erzeugen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.