Learn More
1,2,3,4-Tetrahydrochinolin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11459767
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
1,2,3,4-Tetrahydrochinolin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7026645
100 g, 100 Gramm
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11459767
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B22750.22
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 635-46-1 | C9H11N | 133.19 g/mol
1,2,3,4-Tetrahydroquinoline is used as an antioxidant and corrosion inhibitor. It is an active component in various dyes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,2,3,4-Tetrahydrochinolin wird als Antioxidationsmittel und Korrosionshemmer eingesetzt. Es ist eine aktive Komponente in verschiedenen Farbstoffen.
Löslichkeit
Mischbar mit Alkohol, Äther, Kohlenstoff-Disulfid und vielen organischen Lösungsmitteln. Leicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Hygroskopisch. Unverträglich mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 635-46-1
Summenformel C9H11N
Molekulargewicht (g/mol) 133.19
MDL-Nummer MFCD00006693
InChI-Schlüssel LBUJPTNKIBCYBY-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrahydroquinoline, 1,2,3,4-tetrahydro-quinoline, kusol, quinoline, 1,2,3,4-tetrahydro, unii-ccr50n1z9g, 1,2,3,4-tetrahydrochinoline, 1,2,3,4-tetrahydro quinoline, benzopiperidine, ccr50n1z9g, 1,2,3,4,-tetrahydroquinoline
PubChem CID 69460
ChEBI CHEBI:213323
IUPAC-Name 1,2,3,4-Tetrahydrochinolin
SMILES C1CNC2=CC=CC=C2C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2,3,4-Tetrahydroquinoline
Schmelzpunkt ∼14°C
Dichte 1.059
Siedepunkt 248°C to 250°C
Flammpunkt 100°C (212°F)
Brechungsindex 1.595
Menge 100 g
Beilstein 116149
Löslichkeitsinformationen Miscible with alcohol,ether,carbon disulfide and many organic solvents. Slightly miscible with water.
Formelmasse 133.19
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerA0469024 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/05/2025 ArtikelnummerB22750.36,B22750.22
ChargennummerA0471637 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/05/2025 ArtikelnummerB22750.36,B22750.22
ChargennummerA0472224 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/05/2025 ArtikelnummerB22750.36,B22750.22
ChargennummerA0470499 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 ArtikelnummerB22750.36,B22750.22
ChargennummerA0463286 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 ArtikelnummerB22750.36,B22750.22
Name des Produkts
1,2,3,4-Tetrahydrochinolin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >