Learn More
1,2,3,4,5,6-Hexabromcyclohexan, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1,2,3,4,5,6-Hexabromocyclohexane |
Farbe | Weiß |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 557.5 |
Physikalische Form | Fest |
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
1,2,3,4,5,6-Hexabromcyclohexan, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur