Learn More
1,10-Phenanthrolin Monohydrochlorid Monohydrat, 99%, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11457717
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
1,10-Phenanthrolin Monohydrochlorid Monohydrat, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11457717
5 g, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11457717
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A16254.06
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 18851-33-7 | C12H11ClN2O | 234.683 g/mol
1,10-Phenanthroline monohydrochloride monohydrate is used as an analytical reagent for colorimetric determination of iron.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,10-Phenanthroplinmonohydrochloridmonohydrat wird als analytisches Reagenz für die kolorimetrische Bestimmung von Eisen verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. In einem dicht verschlossenen Behälter an einem kühlen, gut belüfteten Bereich ohne Luft und Feuchtigkeit lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18851-33-7
Summenformel C12H11ClN2O
Molekulargewicht (g/mol) 234.683
MDL-Nummer MFCD00150061
InChI-Schlüssel NDLHUHRGAIHALB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,10-phenanthroline hydrochloride monohydrate, 1,10-phenanthroline hydrochloride hydrate, 1,10-phenanthroline monohydrochloride monohydrate, 1,10-phenanthroline hydrate hydrochloride, 1,10-phenanthroline, monohydrochloride, monohydrate, phen hydrate hydrochloride, acmc-209iz9, dsstox_cid_24309, dsstox_rid_80145, dsstox_gsid_44309
PubChem CID 2723715
IUPAC-Name 1,10-Phenanthrolin;Hydrat;Hydrochlorid
SMILES C1=CC2=C(C3=C(C=CC=N3)C=C2)N=C1.O.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,10-Phenanthroline monohydrochloride monohydrate
Schmelzpunkt ∼225°C (decomposition)
Geruch Geruchsneutral
Menge 5 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 4007967
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 234.68 (216.66 Anhydrous)
Reinheit (%) 99%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,10-Phenanthroline monohydrochloride monohydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 1,10-Phenanthroline,monohydrochloride,monohydrate
Name des Produkts
1,10-Phenanthrolin Monohydrochlorid Monohydrat, 99%, Thermo Scientific Chemicals >