Learn More
1,10-Phenanthrolin Monohydrat, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11488106
Zum Warenkorb hinzufügen
1,10-Phenanthrolin Monohydrat, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11488106
10 g
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Artikelnummer. 11488106
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A14140.09
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
1,10-Phenanthroline monohydrate is useful to study the DNA-protein interactions due to its nuclease activity. It is used as a redox indicator and reagent for spectrophotometric assay of silver. It acts as a chelating ligand for the determination of Fe, Pd and V. It also acts as a matrix metalloproteinase inhibitor. It is a photometric reagent for iron, which forms a red chelate with ferrous (iron II) ion.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,10-Phenanthrolin-Monohydrat ist aufgrund seiner Nukleaseaktivität nützlich, um die DNA-Protein-Interaktionen zu untersuchen. Es wird als Redox-Indikator und Reagenz für den spektrophotometrischen Assay von Silber verwendet. Es fungiert als Chelatligand für die Bestimmung von Fe, Pd und V. Es dient auch als Matrix-Metalloproteinase-Inhibitor. Es ist ein photometrisches Reagenz für Eisen, das ein rotes Chelat mit Eisen(II)-Ion bildet.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol, Aceton und Methanol. Schwer löslich in Wasser und Benzol.
Hinweise
Die Arbeitslösungen von 1,10-Phenanthrolin-Monohydrat können bei gekühlten Temperaturen für einige Tage stabil sein. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5144-89-8
Summenformel C12H10N2O
Molekulargewicht (g/mol) 198.23
MDL-Nummer MFCD00149973
InChI-Schlüssel PPQJCISYYXZCAE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 21226
SMILES O.C1=CN=C2C(C=CC3=CC=CN=C23)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,10-Phenanthroline monohydrate
Schmelzpunkt 97°C to 101°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 10 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 4008096
Merck Index 14,7214
Synonym 1,10-phenanthroline hydrate, 1,10-phenanthroline monohydrate, o-phenanthroline monohydrate, unii-ksx215x00e, 1,10-fenantrolina, 4,5-phenanthroline monohydrate, 1,10-phenanthroline, monohydrate, 1,10-fenanthrolin, 1,10-phenanthrolineo-phenanthroline, 1, 10-phenanthroline monohydrate
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol,acetone and methanol. Slightly soluble in water and benzene.
IUPAC-Name 1,10-Phenanthrolin; Hydrat
Formelmasse 198.23 (180.21 Anhydrous)
Reinheit (%) ≥99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10249860 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/03/2024 Catalog NumberA14140.09,A14140.18,A14140.30
Chargennummer10247254 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/07/2023 Catalog NumberA14140.09,A14140.18,A14140,A14140.30
ChargennummerD06Y020 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA14140.09,A14140.18,A14140.30
Chargennummer10127179 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA14140.09,A14140.18,A14140.30
Chargennummer10112653 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA14140.09,A14140.18,A14140.30
Name des Produkts
1,10-Phenanthrolin Monohydrat, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals >