Learn More
1,10-Phenanthrolin-Eisen(II)-Sulfat, 0.025 M aq. soln., Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11387308
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
1,10-Phenanthrolin-Eisen(II)-Sulfat, 0.025 M aq. soln., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11387308
250 g
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Artikelnummer. 11387308
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 030562.30
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
1,10-Phenanthroline iron(II) sulfate is used as an indicator for the iron phenanthroline compound in analytical chemistry. Further, it is used as a redox indicator for making oscillatory Belousov-Zhabotinsky reactions visible.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14634-91-4
Summenformel C36H24FeN6O4S
Molekulargewicht (g/mol) 692.53
MDL-Nummer MFCD00036428
InChI-Schlüssel CIWXFRVOSDNDJZ-UHFFFAOYSA-L
Synonym ferroin, ferroin indicator solution, iron 2+ , tris 1,10-phenanthroline-.kappa.n1,.kappa.n10-, oc-6-11-, sulfate 1:1, ferroin sulfate, ferroin solution, 1,10-phenanthroline ferrous sulfate, tris 1,10-phenanthroline-n1,n10 iron sulphate, ferrous 1,10-phenanthroline sulfate, ferroin indicator solution, 25 mmol/l, iron 2+ , tris 1,10-phenanthroline-kappan1,kappan10-, oc-6-11-, sulfate 1:1
PubChem CID 84567
SMILES [Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O.C1=CN=C2C(C=CC3=CC=CN=C23)=C1.C1=CN=C2C(C=CC3=CC=CN=C23)=C1.C1=CN=C2C(C=CC3=CC=CN=C23)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,10-Phenanthroline iron(II) sulfate
Farbe Rot
Menge 250 g
IUPAC-Name Eisen(2+);1,10-Phenanthrolin;Sulfat
Formelmasse 692.53
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.025M wässrige Lösung
Physikalische Form Flüssigkeit
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerM13L050 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/01/2025 Catalog Number030562.30,030562.18
ChargennummerW13K040 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/09/2024 Catalog Number030562.30,030562.18
ChargennummerT29K053 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/08/2024 Catalog Number030562.30,030562.18
ChargennummerX04J014 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/10/2023 Catalog Number030562.30,030562.18
ChargennummerN20J030 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/05/2023 Catalog Number030562.30
Name des Produkts
1,10-Phenanthrolin-Eisen(II)-Sulfat, 0.025 M aq. soln., Thermo Scientific Chemicals >