Learn More
1,10-Phenanthrolin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11451920
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
1,10-Phenanthrolin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11451920
5 g, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11451920
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13163.06
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 66-71-7 | C12H8N2 | 180.21 g/mol
1,10-Phenanthroline, anhydrous is used as a chelating agent, used as bidendate nitrogen ligands in Heck type reactions as an alternative to phospine ligands. It is widely used as an indicator for alkyllithium reagents and an inhibitor of metallopeptidase enzymes. It is also used in the analysis formulations in end-user industries like food, beverage and pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,10-Phenanthroplin wird als Chelatbildner verwendet, als Alternative zu Phosphorliganden als bidendate Stickstoffliganden in Heck-Reaktionen. Es wird häufig als Indikator für alkyllithiumhaltige Reagenzien und als Inhibitor von Metallopeptidase-Enzymen verwendet. Es wird auch in Analysenformulierungen in Endverbraucherbranchen wie Lebensmittel, Getränke und Pharmazeutika verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Aceton und Ethanol. Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Säuren. In einem dicht verschlossenen Behälter aufbewahren. An einem kühlen, trockenen, gut belüfteten Ort aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 66-71-7
Summenformel C12H8N2
Molekulargewicht (g/mol) 180.21
MDL-Nummer MFCD00011678
InChI-Schlüssel DGEZNRSVGBDHLK-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-phenanthroline, 4,5-diazaphenanthrene, orthophenanthroline, phenanthroline, 1,10-o-phenanthroline, phen, 2-phenanthroline, beta-phenanthroline, .beta.-phenanthroline
PubChem CID 1318
ChEBI CHEBI:44975
IUPAC-Name 1,10-Phenanthrolin
SMILES C1=CC2=C(C3=C(C=CC=N3)C=C2)N=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,10-Phenanthroline
Schmelzpunkt 116°C to 119°C
Siedepunkt >330°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 5 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 126461
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Merck Index 14,7214
Löslichkeitsinformationen Soluble in acetone and ethanol. Slightly soluble in water.
Formelmasse 180.21
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer10240579 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/05/2022 ArtikelnummerA13163.14,A13163.22,A13163.06
Chargennummer61001036 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 ArtikelnummerA13163.14,A13163.22,A13163.06
ChargennummerUSLF004122 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 ArtikelnummerA13163.14,A13163.22,A13163.06
Chargennummer62000403 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 ArtikelnummerA13163.14,A13163.22,A13163.06
Chargennummer61000156 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 ArtikelnummerA13163.14,A13163.22,A13163.06
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,10-Phenanthroline, anhydrous
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 1,10-Phenanthroline
Name des Produkts
1,10-Phenanthrolin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >