Learn More
1,10-Phenanthrolin, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10695972
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
1,10-Phenanthrolin, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-180484 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
5 g, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10695972
Marke: Thermo Scientific Acros 157530050
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 66-71-7 | C12H8N2 | 180.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 66-71-7
Summenformel C12H8N2
Molekulargewicht (g/mol) 180.21
MDL-Nummer MFCD00011678
InChI-Schlüssel DGEZNRSVGBDHLK-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-phenanthroline, 4,5-diazaphenanthrene, orthophenanthroline, phenanthroline, 1,10-o-phenanthroline, phen, 2-phenanthroline, beta-phenanthroline, anhydrous, .beta.-phenanthroline
PubChem CID 1318
ChEBI CHEBI:44975
IUPAC-Name 1,10-Phenanthrolin
SMILES C1=CC2=C(C3=C(C=CC=N3)C=C2)N=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 10-Phenanthroline
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 117.0°C to 120.0°C
Farbe Rosa oder Weiß bis Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Beilstein 23,227
Merck Index 15,7328
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, acetone, ether and benzene
Formelmasse 180.21
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,10-Phenanthroline
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Name des Produkts
1,10-Phenanthrolin, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals >