Learn More
1,1-Dimethylbiguanide hydrochloride, Thermo Scientific™
1,1-Dimethylbiguanide hydrochloride (metformin hydrochloride, CAS # 115-70-4) is the salt of methylated biguanide, a compound exhibiting anti-hyperglycemic properties.
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J63361.22
316.26 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Menge | 100g |
---|
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
General Description
• 1,1-Dimethylbiguanide consists of two guanidines with methyl substitutions at position 1
• 1,1-Dimethylbiguanide hydrochloride inhibits complex I of the mitochondrial respiratory chain, increasing AMP and activating target genes
• 1,1-Dimethylbiguanide hydrochloride enhances insulin sensitivity and fatty acid oxidation in cells
• 1,1-Dimethylbiguanide hydrochloride may also have antineoplastic action through the mammalian target of rapamycin pathway
• It is suitable for the laboratory research of diabetes, obesity, and related metabolic disorders
• It is also useful for the laboratory study of mammalian target of rapamycin (mTOR) pathways and AMPK ratios within the cell
Chemische Identifikatoren
1115-70-4 | |
165.63 | |
OETHQSJEHLVLGH-UHFFFAOYSA-N | |
14219 | |
[H+].[Cl-].CN(C)C(=N)N=C(N)N |
C4H12ClN5 | |
MFCD00012582 | |
metformin hydrochloride, 1,1-dimethylbiguanide hydrochloride, metformin hcl, glucophage, riomet, diabefagos, meguan, metformin monohydrochloride, benofomin, denkaform | |
hydrogen 1-[(diaminomethylidene)amino]-N,N-dimethylmethanimidamide chloride |
Spezifikation
1,1-Dimethylbiguanide hydrochloride | |
C4H12ClN5 | |
MFCD00012582 | |
14,5938 | |
Soluble in water (50mg/ml),ethanol,and DMSO (50 mM). | |
[H+].[Cl-].CN(C)C(=N)N=C(N)N | |
165.63 | |
165.62 |
1115-70-4 | |
NH2C(=NH)NHC(=NH)N(CH3)2·HCl | |
100g | |
metformin hydrochloride, 1,1-dimethylbiguanide hydrochloride, metformin hcl, glucophage, riomet, diabefagos, meguan, metformin monohydrochloride, benofomin, denkaform | |
OETHQSJEHLVLGH-UHFFFAOYSA-N | |
hydrogen 1-[(diaminomethylidene)amino]-N,N-dimethylmethanimidamide chloride | |
14219 |
Sicherheit und Handhabung
- 1,1-Dimethylbiguanide hydrochloride
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Metformin hydrochloride
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
W07J021 | Analysenzertifikat | 15/09/2023 | J63361.06,J63361.14,J63361.22 |
U29I006 | Analysenzertifikat | 19/09/2022 | J63361.06,J63361.14,J63361.22 |
L15X035 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | J63361.06,J63361.14,J63361.22 |
Z11F022 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | J63361.06,J63361.14,J63361.22 |
BF140503 | Analysenzertifikat | 07/12/2021 | J63361.06,J63361.14,J63361.22 |