Learn More
1,1-Mercaptoethylamin Hydrochlorid, MP Biomedicals™ Artikelnummer.: 11401211
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons
1,1-Mercaptoethylamin Hydrochlorid, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11401211 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
25 g, 25 Gramm
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
Artikelnummer. 11401211
Marke: MP Biomedicals 0215780525
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
1,1-Dimethylbiguanid Hydrochlorid, weißes Pulver
  • Es findet in verschiedenen medizinischen Anwendungen Verwendung, wie zum Beispiel beim polyzystischen Ovarialsyndrom, der nicht-alkoholischen Fettlebererkrankung und Diabetes mellitus Typ 2.
  • Es kann auch die Gewichtszunahme bei Personen verringern, die atypische Antipsychotika einnehmen. 1,1-Dimethylbiguanidhydrochlorid ist ein geeignetes Biguanidmittel, das in einer Studie verwendet wurde, um seine Rolle bei der Verbesserung der Sekretion von aktiven Glukagon-ähnlichen Peptiden-1 (GLP-1)-Plasmaspiegeln zu untersuchen.
  • 1,1-Dimethylbiguanid, Hydrochlorid (Metformin) ist ein biguanidantihyperglykämisches Mittel. 1,1-Dimethylbiguanidhydrochlorid (Metformin) ist eine starke Base.
  • Es bildet gut definierte Salze und verfügt über eine hervorragende Koordinationskapazität mit Übergangsmetallen und bildet stark gefärbte zweizähnige Chelatkomplexe.
  • Metformin (MET) gibt es in verschiedenen Formen: diprotoniert (H2MET)2+ in stark saurer Lösung, monoprotoniert (HMET)+ in schwacher Säure, MET in neutraler und deprotonierter (MET) in starker Alkalilösung. Es handelt sich um ein orales Antidiabetikum.
  • Die Pharmakokinetik von Metformin wurde untersucht. Die Bestimmung von Metformin im menschlichen Plasma wurde mit einer einfachen HPLC-UV-Methode beschrieben. Es wurde berichtet, dass [5]-Metformin zur Erhöhung des aktiven Glucagon-ähnlichen Peptids-1 (GLP-1) im Plasma beim Menschen führt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,1-Dimethylbiguanid-Hydrochlorid
CAS 1115-70-4
Schmelzpunkt 214 °C bis 224 °C
Farbe Weiß
Summenformel C4H12ClN5
MDL-Nummer MFCD00012582
Menge 25 g
Synonym Metformin-Hydrochlorid, 1,1-Dimethylbiguanid-Hydrochlorid, Metformin-Monohydrochlorid, glucophage, riomet, diabefagos, meguan, metformin monohydrochloride, benofomin, denkaform
Löslichkeitsinformationen Löslich in Wasser (100 mg/ml, klare, farblose Lösung), 95 % Ethanol; unlöslich in Ether, Aceton oder Chloroform.
InChI-Schlüssel OETHQSJEHLVLGH-UHFFFAOYSA-N
SMILES [H+].[Cl-].CN(C)C(=N)N=C(N)N
IUPAC-Name 3-(Diaminomethyliden)-1,1-dimethylguanidin;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 165.63
PubChem CID 14219
Formelmasse 165.6
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,1-Dimethylbiguanide Hydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Metformin Hydrochloride
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
1,1-Mercaptoethylamin Hydrochlorid, MP Biomedicals™ >