Learn More
1,1-Dibromethan, 99 %, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10147510
25 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
CAS: 557-91-5 | C2H4Br2 | 187.86 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 557-91-5
Summenformel C2H4Br2
Molekulargewicht (g/mol) 187.86
MDL-Nummer MFCD00041719
InChI-Schlüssel APQIUTYORBAGEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylidene bromide, ethane, 1,1-dibromo, ethylidene dibromide, unii-kj8zjy72qq, kj8zjy72qq, dibromethane, dibromoethan, dibromoetane, dibromo ethane, ccris 8552
PubChem CID 11201
IUPAC-Name 1,1-Dibromethan
SMILES CC(Br)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,1-Dibromoethane
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis braun
Dichte 2.0600g/mL
Siedepunkt 107.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3CHBr2
Brechungsindex 1.5090 to 1.5120
Menge 25 g
Relative Dichte 2.06
Stabilisator potassium carbonate
Formelmasse 187.86
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,1-Dibromoethane, stabilized
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Karzinogenität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P313-Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Name des Produkts
1,1-Dibromethan, 99 %, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals >