Learn More
1,1-Di-(tert-butylperoxy)butan-3,3,5-trimethylcyclohexan, 75 % Lösung in aromatischem freiem Lösungsbenzin, Thermo Scientific Chemicals
Brand: Thermo Scientific Acros 349772500
97.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RadikalstarterSpecifications
1,1-Di-(tert-butylperoxy)-3,3,5-trimethylcyclohexane | |
75% Sol.in Arom.free Min.spirit | |
74.0, 24.0 | |
C2H4Cl2 | |
MFCD00084801 | |
ethylidene chloride, ethane, 1,1-dichloro, ethylidene dichloride, dichloroethane, 1,1-dichlorethane, aethylidenchlorid, 1,1-dicloroetano, 1,1-ethylidene dichloride, dichloromethylmethane, rcra waste number u076 | |
CC(Cl)Cl | |
98.954 | |
CHEBI:81599 | |
74 to 76% | |
250 mL |
Nicht benannt | |
75-34-3, 67-56-1 | |
76.0, 26.0 | |
[(CH3)3COO]2C6H7(CH3)3 | |
0.8950g/mL | |
SCYULBFZEHDVBN-UHFFFAOYSA-N | |
1,1-Dichlorethan | |
6365 | |
302.45 | |
Kunststoffflasche | |
Lösung |
Safety and Handling
- 1,1-Di-(tert-butylperoxy)-3,3,5-trimethylcyclohexane,75% sol.in arom.free min.spirit
Signal Word
- Gefahr
Hazard Category
- Organisches Peroxid Typ C & D
Hazard Statement
- H242-Erwärmung kann Brand verursachen.
Precautionary Statement
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P220-Von Kleidung/brennbaren Materialien fernhalten/entfernt aufbewahren.