Learn More
1,1-Cyclohexanediacetic anhydride, Thermo Scientific™
49.14 CHF - 131.66 CHF
Spezifikation
Alpha-Vektor | CYCLOHEXANEDIACETICANHYDRIDE |
---|---|
Chemischer Name oder Material | 1,1-Cyclohexanediacetic anhydride |
CAS | 1010-26-0 |
Schmelzpunkt | 67°C to 72°C |
Farbe | Orange bis Weiß |
Beschreibung
Spezifikation
CYCLOHEXANEDIACETICANHYDRIDE | |
1010-26-0 | |
Orange bis Weiß | |
Glasflasche | |
00040292 | |
182.22 |
1,1-Cyclohexanediacetic anhydride | |
67°C to 72°C | |
Conforms | |
C10 H14 O3 | |
3-Oxaspiro[5.5 ]undecane-2,4-dione | |
Kristallines Pulver oder Kristalle |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 1 Jahr
Recommended Storage : Normale Bedingungen
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
1,1-Cyclohexanediacetic anhydride, Thermo Scientific™