Learn More
1,1-Bis(hydroxymethyl)cyclopropan, techn. 90 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 15482508
1,1-Bis(hydroxymethyl)cyclopropan, techn. 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15482508
1 g, 1 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15482508
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H56083.03
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 39590-81-3
Summenformel C5H10O2.
Molekulargewicht (g/mol) 102.133
MDL-Nummer MFCD00464207
InChI-Schlüssel YAINYZJQSQEGND-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,1-bis hydroxymethyl cyclopropane, 1-hydroxymethyl cyclopropyl methanol, 1-hydroxymethylcyclopropyl methanol, 1,1-cyclopropanedimethanol, cyclopropane-1,1-diyldimethanol, 1,1-dimetholcyclopropane, 1,1-cyclopropyldimethanol, cyclopropanedimethanol, pubchem15258, acmc-209j6fMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 4101437
IUPAC-Name [1 -(Hydroxymethyl)cyclopropyl]methanol
SMILES C1CC1(CO)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,1-Bis(hydroxymethyl)cyclopropane
Dichte 1.065
Siedepunkt 235°C to 236°C
Flammpunkt 110°C (230°F)
Brechungsindex 1.47
Menge 1 g
Formelmasse 102.13
Reinheit (%) 90%
Güte Technisch
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerBH010551 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Artikelnummer
Chargennummer6001F23U Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Artikelnummer
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
1,1-Bis(hydroxymethyl)cyclopropan, techn. 90 %, Thermo Scientific™ >