Learn More
1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Chemische Identifikatoren
CAS 12150-46-8
Summenformel C34H28FeP2
Molekulargewicht (g/mol) 554.39
MDL-Nummer MFCD00001422
InChI-Schlüssel KZPYGQFFRCFCPP-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name λ²-Eisen(2+)-bis(1-(diphenylphosphanyl)cyclopenta-2,4-dien-1-id)
SMILES [Fe].c1ccc(c1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.c1ccc(c1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Mehr Spezifikationen ansehen
Beschreibung
Beschreibung
1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene acts as a ligand in homogeneous catalysis. It is used as a ligand for ruthenium-catalyzed greener amine synthesis from amines and alcohols by hydrogen-borrowing. It is also employed as a ligand for Buchwald-Hartwig cross coupling. Further, it is used in the synthesis of coordination compound as well as the formation of complexes with various metals such as palladium chloride. In addition to this, it serves as a reagent for palladium-catalyzed coupling reactions and also plays an important role in Suzuki reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,1′-Bis(Diphenylphosphino)-Ferrocen wirkt als Ligand in der homogenen Katalyse. Wird als Ligand für die Ruthenium-katalysierte grünere Aminsynthese aus Aminen und Alkoholen durch Wasserstoff-Autotransfer verwendet. Wird auch als Ligand für die Buchwald-Hartwig-Kreuzkopplung eingesetzt. Wird zudem bei der Synthese von Koordinationsverbindungen sowie bei der Bildung von Komplexen mit verschiedenen Metallen wie Palladiumchlorid eingesetzt. Dient darüber hinaus als Reagenz für Palladium-katalysierte Kopplungsreaktionen und spielt auch bei der Suzuki-Reaktion eine wichtige Rolle.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform, Dichlormethan, Alkohol und Pentan. Nicht in Wasser löslich
Hinweise
Luftempfindlich. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis
H315-H319-H335
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P310-P302+P352-P304+P340-P312-P330-P363-P501c
Gehäuse H301-H312-H332
missing translation for 'dotInformation' : Gefahrenklasse:6,1; Verpackungsgruppe:III
missing translation for 'tsca' : Nein
missing translation for 'storageNote' : Luftempfindlich
Recommended Storage : Kühl lagern; unter Argon lagern
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals