Learn More
1,1'-Azobis(N,N-Dimethylformamid), 95 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15426619
Zum Warenkorb hinzufügen
1,1'-Azobis(N,N-Dimethylformamid), 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15426619
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Artikelnummer. 15426619
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J64865.03
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10465-78-8
Summenformel C6H12N4O2
Molekulargewicht (g/mol) 172.188
MDL-Nummer MFCD00008318
InChI-Schlüssel VLSDXINSOMDCBK-BQYQJAHWSA-N
Synonym diamide, n,n,n',n'-tetramethylazodicarboxamide, tmad, 1,1'-azobis n,n-dimethylformamide, tetramethyldiazenedicarboxamide, diazenedicarboxamide, tetramethyl, n,n,n',n'-tetramethylazoformamide, diazenedicarboxylic acid bis n,n-dimethylamide, n,n,n',n'-tetramethylazobisformamide, tetramethylazodicarboxamideMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 5353800
ChEBI CHEBI:48963
IUPAC-Name (3E)-3-(Dimethylcarbamoylimino)-1,1-dimethylharnstoff
SMILES CN(C)C(=O)N=NC(=O)N(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,1'-Azobis(N,N-dimethylformamide)
Schmelzpunkt 112°C
Farbe Gelb
Strukturformel (CH3)2NCON=NCON(CH3)2
Menge 1 g
Beilstein 1910409
Formelmasse 172.19
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Pulver
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerQ14G006 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberJ64865.06,J64865.03
ChargennummerQ17F020 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Catalog NumberJ64865.06,J64865.03
ChargennummerX01G034 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Catalog NumberJ64865.06,J64865.03
ChargennummerR26G024 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Catalog NumberJ64865.06,J64865.03
ChargennummerI05Y006 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Catalog NumberJ64865.06,J64865.03
Name des Produkts
1,1'-Azobis(N,N-Dimethylformamid), 95 %, Thermo Scientific Chemicals >