Learn More
1,1,4,7,7-Pentamethyldiethylenetriamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11418426
Zum Warenkorb hinzufügen
1,1,4,7,7-Pentamethyldiethylenetriamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11418426
25 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Artikelnummer. 11418426
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A15433.14
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 3030-47-5 | C9H23N3 | 173.304 g/mol
Used as ligand in NMR study of complexation/aggregation with neopentyllithium1 and in the study of ligand effects on the selectivity of CO2 incorporation into α,ω-diynes
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird als Ligand in der NMR-Studie zur Komplexierung/Aggregation mit Neopentyllithium1 und in der Studie über Liganzeffekte auf die Selektivität der CO2-Inkorporation in α verwendet;,ω ;-diynes
Löslichkeit
In Wasser mischbar
Hinweise
Luft- & feuchtigkeitsempfindlich. Unter inertem Gas lagern. Nicht verträglich mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3030-47-5
Summenformel C9H23N3
Molekulargewicht (g/mol) 173.304
MDL-Nummer MFCD00014876
InChI-Schlüssel UKODFQOELJFMII-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentamethyldiethylenetriamine, 1,1,4,7,7-pentamethyldiethylenetriamine, pmdt, n,n,n',n,n-pentamethyldiethylenetriamine, pmdeta, pmdta, pentamethyldiethylenetriaminek, bis 2-dimethylaminoethyl methyl amine, 2,5,8-trimethyl-2,5,8-triazanonane, n,n',n-pentamethyldiethylenetriamine
PubChem CID 18196
ChEBI CHEBI:39475
IUPAC-Name N'-[2-(Dimethylamino)ethyl]-N,N,N'-trimethylethan-1,2-diamin
SMILES CN(C)CCN(C)CCN(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,1,4,7,7-Pentamethyldiethylenetriamine
Schmelzpunkt <-20°C
Dichte 0.83
Siedepunkt 199°C
Flammpunkt 72°C (161°F)
Brechungsindex 1.442
Menge 25 g
UN-Nummer UN2922
Beilstein 1741396
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Miscible in water.
Formelmasse 173.3
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10252904 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/10/2024 Catalog NumberA15433.14,A15433.36,A15433.22
Chargennummer10252184 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/08/2024 Catalog NumberA15433.14,A15433.36,A15433.22
Chargennummer10241182 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/06/2022 Catalog NumberA15433.14,A15433.36,A15433.22
Chargennummer10200684 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/05/2022 Catalog NumberA15433.14,A15433.36,A15433.22
Chargennummer30995 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA15433.14,A15433.36,A15433.22
compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
1,1,4,7,7-Pentamethyldiethylenetriamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >