Learn More
1,1,4,4-Tetraphenyl-1,3-butadien, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11493447
Verfügbar ab: 27-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
1,1,4,4-Tetraphenyl-1,3-butadien, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11493447
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Artikelnummer. 11493447
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A17225.03
Verfügbar ab: 27-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 1450-63-1 | C28H22 | 358.48 g/mol
1,1,4,4-Tetraphenyl-1,3-butadiene is used as a wavelength shifter. It is also used as an electroluminescent dye, which glows blue with an electroluminescent dye.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,1,4,4-Tetraphenyl-1,3-Butadien wird als Wellenlängenverschieber verwendet. Es wird auch als elektrolumineszenter Farbstoff verwendet, der blau mit einem elektrolumineszenten Farbstoff leuchtet.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol, Benzol, Chloroform, Tolune und Essigsäure.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1450-63-1
Summenformel C28H22
Molekulargewicht (g/mol) 358.48
MDL-Nummer MFCD00004766
InChI-Schlüssel KLCLIOISYBHYDZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,1,4,4-tetraphenyl-1,3-butadiene, tetraphenylbutadiene, 1,1,4,4-tetraphenylbutadiene, 1,1,4,4-tetraphenylbuta-1,3-diene, 1,3-butadiene, 1,1,4,4-tetraphenyl, benzene, 1,1',1,1'-1,3-butadiene-1,4-diylidene tetrakis, tetraphenyl butadiene, 1,1',1,1'-1,3-butadiene-1,4-diylidene tetrabenzene, 1,4,4-triphenyl-1,3-butadienyl benzene, 1,4,4-tetraphenylbutadiene
PubChem CID 74060
SMILES C(C=C(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)=C(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,1,4,4-Tetraphenyl-1,3-butadiene
Schmelzpunkt 197°C to 202°C
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol,benzene,chloroform,tolune and acetic acid.
IUPAC-Name 1,4,4-Triphenylbuta-1,3-Dienylbenzol
Formelmasse 358.48
Reinheit (%) 99%
Name des Produkts
1,1,4,4-Tetraphenyl-1,3-butadien, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >