Learn More
1,1,3,3-Tetramethylguanidin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11434250
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
1,1,3,3-Tetramethylguanidin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11434250
25 mL, 25 Milliliter
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 11434250
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12314.AC
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 80-70-6 | C5H13N3 | 115.18 g/mol
1,1,3,3-Tetramethylguanidine is employed as a polyurethane foam catalyst, as an accelerator for the syntheses of polysulfured rubber. It is also used as a strong base in the photochemical (couplers) and in the pharmaceutical (steroids) industries. It is essential for the preparation of alkyl nitriles from alkyl halides and 3'-alkylthymidines from 3'-nitrothymidines. It serves as an efficient and selective catalyst for the benzoylation of alcohols. It replaces the expensive bases 1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene (DBU) and 1,5-Diazabicyclo[4.3.0]non-5-ene (DBN) in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,1,3,3-Tetramethylguanidin wird als Polyurethanschaumkatalysator, als Beschleuniger für die Synthese von polysulfidiertem Gummi eingesetzt. Es wird auch als starke Basis in der photochemischen (Kupplungen) und in der pharmazeutischen (Steroide) Industrie verwendet. Es ist unerlässlich für die Herstellung von Alkylnitrilen aus Alkylhalogeniden und 3′-Alkylthymidine aus 3′-Nitrothymidine. Es dient als effizienter und selektiver Katalysator für die Benzoylation von Alkoholen. Es ersetzt die teuren Basen 1,8-Diazabicyclo[5.4.0]Undec-7-en (DBU) und 1,5-Diazabicyclo[4.3.0]non-5-en (DBN) in der organischen Synthese.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Luftempfindlich. Unverträglich mit starken Oxidationsmitteln, Mineral- und organischen Säuren, Kohlendioxid. Von Zündquellen fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 80-70-6
Summenformel C5H13N3
Molekulargewicht (g/mol) 115.18
MDL-Nummer MFCD00008323
InChI-Schlüssel KYVBNYUBXIEUFW-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetramethylguanidine, n,n,n',n'-tetramethylguanidine, guanidine, n,n,n',n'-tetramethyl, tetramethyl guanidine, unii-vez101e7zu, 1,1,3,3-tetramethyl guanidine, n,n-1,1,3,3-tetramethylguanidine, vez101e7zu, 1,1,3,3-tetramethyl-guanidine, n,n,n',n'-tetramethyl-guanidineMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 66460
IUPAC-Name 1,1,3,3-Tetramethylguanidin
SMILES CN(C)C(=N)N(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,1,3,3-Tetramethylguanidine
Schmelzpunkt <-30°C
Dichte 0.918
Siedepunkt 162°C
Flammpunkt 60°C (140°F)
Brechungsindex 1.469
Menge 25 mL
UN-Nummer UN2920
Beilstein 969608
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
Formelmasse 115.18
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0469488 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog NumberA12314.AP,A12314.AE,A12314.AC
Chargennummer10233051 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog NumberA12314.AP,A12314.AE,A12314.AC
ChargennummerA0450894 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog NumberA12314.AP,A12314.AE,A12314.AC
ChargennummerP31I010 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/02/2024 Catalog NumberA12314.AP,A12314.AE,A12314.AC
ChargennummerA0456509 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/10/2023 Catalog NumberA12314.AP,A12314.AE,A12314.AC
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,1,3,3-Tetramethylguanidine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 1,1,3,3-Tetramethylguanidine
Name des Produkts
1,1,3,3-Tetramethylguanidin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >