Learn More
1,1,2,2-Tetrachlorethan-d2, für die NMR-Spektroskopie, ≥ 99.5 Atom-% D, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die NMR-Spektroskopie
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1,1,2,2-Tetrachloroethane-d2 |
Physikalische Form | Flüssig |
Farbe | Farblos |
Namenshinweis | 99.5+ atom% D, for NMR |
Dichte | 1,6100g/mL |
Deuterium (D) | Min. 99,50% |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 1 g |
Strukturformel | (Cl2CD)2 |
Formelmasse | 169.86 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 1,1,2,2-Tetrachloroethane-d2
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 1
- Akute Toxizität Kategorie 2
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
1,1,2,2-Tetrachlorethan-d2, für die NMR-Spektroskopie, ≥ 99.5 Atom-% D, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur