Learn More
1,1,2,2-Tetrachlorethan, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 79-34-5 | C2H2Cl4 | 167.838 g/mol
27.95 CHF - 57.10 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 79-34-5
Summenformel C2H2Cl4
Molekulargewicht (g/mol) 167.838
MDL-Nummer MFCD00000848
InChI-Schlüssel QPFMBZIOSGYJDE-UHFFFAOYSA-N
Synonym s-tetrachloroethane, acetylene tetrachloride, ethane, 1,1,2,2-tetrachloro, bonoform, cellon, tetrachlorethane, sym-tetrachloroethane, westron, 1,1,2,2-tetrachlorethane, 1,1,2,2-tetrachloraethan
PubChem CID 6591
ChEBI CHEBI:36026
IUPAC-Name 1,1,2,2-Tetrachlorethan
SMILES C(C(Cl)Cl)(Cl)Cl
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11321607
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
L04489.14
25 g
27.95 CHF
25 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11331607
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
L04489.22
100 g
29.40 CHF
100 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11341607
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
L04489.36
500 g
57.10 CHF
500 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
1,1,2,2-Tetrachloroethane is used in the preparation of organic chemicals, as a solvent for fats, oils, waxes, resins, cellulose acetate and in certain types of Friedel-Crafts reactions. It is also used to make paints, varnishes, rust removers and other chlorinated hydrocarbons with two carbon atoms. It is utilized in the determination of theobromine in cacao. It is also used as an immersion fluid in crystallography. Further, it is used as an alcohol denaturant, fumigant, dry cleaning agent, in photographic film. In addition to this, it is used as an intermediate in the industrial production of trichloroethylene, tetrachloroethylene and1,2-dichloroethylene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,1,2,2-Tetrachlorethan wird bei der Herstellung organischer Chemikalien, als Lösungsmittel für Fette, Öle, Wachse, Harze, Celluloseacetat und bei bestimmten Arten von Friedel-Crafts-Reaktionen verwendet. Es wird auch zur Herstellung von Farben, Lacken, Rostentfernern und anderen chlorierten Kohlenwasserstoffen mit zwei Kohlenstoffatomen verwendet. Es wird bei der Bestimmung von Theobromin in Kakao eingesetzt. Es wird auch als Immersionsflüssigkeit in der Kristallographie verwendet. Darüber hinaus wird es als Alkohol-Vergällungsmittel, Räuchermittel, Trockenreinigungsmittel und in fotografischen Filmen verwendet. Außerdem wird es als Zwischenprodukt in der industriellen Produktion von Trichlorethylen, Tetrachlorethylen und1,2-Dichlorethylen verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Methanol, Ethanol, Chloroform und Aceton.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Natrium, Natriumoxiden, starken Basen, Kalium, Nitraten, 2,4-Dinitrophenyldisulfid.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H310-H330-H341-H351
Lebensgefahr bei Hautkontakt.
Lebensgefahr bei Einatmen.
Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
Kann vermutlich Krebs erzeugen.
P201-P202-P260-P262-P264b-P270-P271-P281-P284-P302+P350-P304+P340-P308+P313-P310-P361-P363-P501c
H310+H330-H351
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:6.1; Verpackungsgruppe:II; Bezeichnung des Gutes:1,1,2,2-TETRACHLOROETHAN
missing translation for 'einecsNumber' : 201-197-8
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse KI8575000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
1,1,2,2-Tetrachlorethan, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals