Learn More
1,1,1,3,3,3-Hexafluorisopropanol, >99 %, MP Biomedicals™ Artikelnummer.: 11423801
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
1,1,1,3,3,3-Hexafluorisopropanol, >99 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11423801 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
25 ml
Click to view available options
Menge:
25 ml
100 ml
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus Anhang I der EU-Verordnung Nr. 517/2014 über fluorierte Treibhausgase. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11423801
Marke: MP Biomedicals 0215124525
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus Anhang I der EU-Verordnung Nr. 517/2014 über fluorierte Treibhausgase. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-Isopropanol is a speciality solvent effective for solubilizing a wide range of polymers, including those that are not soluble in the most common organic solvents.
  • 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-Isopropanol is a speciality solvent effective for solubilizing a wide range of polymers, including those that are not soluble in the most common organic solvents, such as:
    • Polyamides, polyacrylonitriles, polyacetals, polyesters (e.g. polyglycolide), and polyketones.
  • It has also found use in biochemistry to solubilize peptides and to monomerize β-sheet protein aggregates.
  • It can be used as an acid in volatile buffers for ion pair HPLC - mass spectrometry of nucleic acids.
  • 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol was used for preparing hexafluoroalcohol-functionalized methacrylate polymers for lithographic/nanopatterning materials.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 29463-77-2
Summenformel C3H2F6O
Molekulargewicht (g/mol) 168.038
InChI-Schlüssel BYEAHWXPCBROCE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,1,1,3,3,3-Hexafluor-2-Propanol, Hexafluoropropylalkohol, bis-Trifluormethyl-Methanol, 1,1,1,3,3,3-Hexafluorisopropanol, 2h-Hexafluorisopropanol, 2-Propanol, 1,1,1,3,3,3-Hexafluor, 1,1,1,3,3,3-Hexafluorisopropylalkohol, 2h-hexafluoroisopropanol, 2-propanol, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro, 1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropyl alcoholMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 13529
ChEBI CHEBI:63104
IUPAC-Name 1,1,1,3,3,3-Hexafluorpropan-2-ol
SMILES C(C(F)(F)F)(C(F)(F)F)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,1,1,3,3,3-Hexafluorisopropanol
Namenshinweis Für die GC-Analyse
Farbe Farblos
Dichte 1.62 g/ml
Prozentgehaltsbereich ≥ 99 %
Menge 25 ml
Formelmasse 168.04
Reinheit (%) 0.9969
Physikalische Form Flüssigkeit
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol
Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung am Menschen bestimmt. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundendienst.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
1,1,1,3,3,3-Hexafluorisopropanol, >99 %, MP Biomedicals™ >