Learn More
1,1,1,3,3,3-Hexafluor-2-Propanol, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11440713
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
1,1,1,3,3,3-Hexafluor-2-Propanol, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11440713
25 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus Anhang I der EU-Verordnung Nr. 517/2014 über fluorierte Treibhausgase. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11440713
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12747.14
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus Anhang I der EU-Verordnung Nr. 517/2014 über fluorierte Treibhausgase. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
1,1,1,3,3,3-Hexafluor-2-Propanol wird bei der Herstellung von Hexafluoroalkohol-funktionalisierten Methacrylatpolymeren für lithografische/nanopatternde Materialien verwendet. Es spielt aufgrund ihrer Polarität und hohen ionisierenden Leistung eine wichtige Rolle bei den Friedel-Crafts-Reaktionen. Verwendung in der Probenvorbereitung für GCMS. Es katalysiert auch die Epoxidierung von Cycloocten und 1-Octen mit Wasserstoffperoxid. Es wird als Lösungsmittel für viele Reaktionen und zur Auflösung von Peptiden verwendet. Es wird auch zur Herstellung hochwertiger Chemikalien wie fluorierte Tenside, fluorierter Emulgator und fluorierte Medizin eingesetzt. Es wirkt als Reiniger in der Elektronikindustrie.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-Propanol wird bei der Herstellung von Hexafluoroalkohol-funktionalisierten Methacrylatpolymeren für lithografische/nanopatternde Materialien verwendet. Es spielt aufgrund ihrer Polarität und hohen ionisierenden Leistung eine wichtige Rolle bei den Friedel-Crafts-Reaktionen. Verwendung in der Probenvorbereitung für GCMS. Es katalysiert auch die Epoxidierung von Cycloocten und1-octen mit Wasserstoffperoxid. Es wird als Lösungsmittel für viele Reaktionen und zur Auflösung von Peptiden verwendet. Es wird auch zur Herstellung hochwertiger Chemikalien wie fluorierte Tenside, fluorierter Emulgator und fluorierte Medizin eingesetzt. Es wirkt als Reiniger in der Elektronikindustrie.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Chloroform, Äther und Aceton.
Hinweise
Unverträglich mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren, starken Basen, Aluminium, Zink und Alkalimetallen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 920-66-1
Summenformel C3H2F6O
Molekulargewicht (g/mol) 168.038
MDL-Nummer MFCD00011651
InChI-Schlüssel BYEAHWXPCBROCE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol, hexafluoroisopropanol, hfip, hexafluoro-2-propanol, hexafluoroisopropyl alcohol, bis trifluoromethyl methanol, 1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropanol, 2h-hexafluoroisopropanol, 2-propanol, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro, 1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropyl alcohol
PubChem CID 13529
ChEBI CHEBI:63104
IUPAC-Name 1,1,1,3,3,3-Hexafluorpropan-2-ol
SMILES C(C(F)(F)F)(C(F)(F)F)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol
Schmelzpunkt -4°C
Dichte 1.619
Siedepunkt 59°C to 60°C
Strukturformel CF3CH(OH)CF3
Brechungsindex 1.275
Menge 25 g
UN-Nummer UN1760
Beilstein 1841007
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,chloroform,ether and acetone.
Formelmasse 168.04
Reinheit (%) ≥99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerY08K036 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/11/2024 Catalog NumberA12747.22,A12747.14,A12747.06
ChargennummerU13K024 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/09/2024 Catalog NumberA12747.22,A12747.14,A12747.06
ChargennummerR10K003 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/05/2024 Catalog NumberA12747.22,A12747.14,A12747.06
Chargennummer10250097 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/03/2024 Catalog NumberA12747.22,A12747.14,A12747.06
ChargennummerP08K033 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/03/2024 Catalog NumberA12747.22,A12747.14,A12747.06
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,1,1,3,3,3,-Hexafluorpropan-2-ol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302 + H332-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken oder Einatmen.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften. zuführen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
1,1,1,3,3,3-Hexafluor-2-Propanol, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals >