Learn More
1,1,1,3,3,3-Hexafluor-2-Propanol, 99.8 %, für Peptidsynthese, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10245231
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
1,1,1,3,3,3-Hexafluor-2-Propanol, 99.8 %, für Peptidsynthese, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10245231
100 mL, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
100 mL
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus Anhang I der EU-Verordnung Nr. 517/2014 über fluorierte Treibhausgase. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 10245231
Marke: Thermo Scientific Acros 354861000
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus Anhang I der EU-Verordnung Nr. 517/2014 über fluorierte Treibhausgase. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol
CAS 920-66-1
CAS Min. % 99.75
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -4.0°C
Dichte 1.5960g/mL
Siedepunkt 59.0°C
Flammpunkt >100°C
Prozentgehaltsbereich 99.8% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C3H2F6O
Strukturformel (CF3)2CHOH
Brechungsindex 1.2740 to 1.2770
MDL-Nummer MFCD00011651
Menge 100 mL
Rückstand nach Verdampfung 0.0005% max.
Relative Dichte 1.596
Synonym 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol, hexafluoroisopropanol, hfip, hexafluoro-2-propanol, hexafluoroisopropyl alcohol, bis trifluoromethyl methanol, 1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropanol, 2h-hexafluoroisopropanol, 2-propanol, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro, 1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropyl alcohol
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1000g/L (25°C)
InChI-Schlüssel BYEAHWXPCBROCE-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(C(F)(F)F)(C(F)(F)F)O
IUPAC-Name 1,1,1,3,3,3-Hexafluorpropan-2-ol
Molekulargewicht (g/mol) 168.04
PubChem CID 13529
ChEBI CHEBI:63104
Viskosität 1.65 mPa.s (20°C)
Formelmasse 168.04
Reinheit (%) 99.8%
Güte Für die Peptidsynthese
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0466188 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/11/2024 Catalog Number354861000
ChargennummerA0462484 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/06/2024 Catalog Number354861000
ChargennummerA0458853 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/01/2024 Catalog Number354861000
ChargennummerA0454827 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/09/2023 Catalog Number354861000
ChargennummerA0451921 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number354861000
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
1,1,1,3,3,3-Hexafluor-2-Propanol, 99.8 %, für Peptidsynthese, Thermo Scientific Chemicals >