Learn More
Eppendorf™ Adapter
Marke: Eppendorf™ 5825747003
351.96 CHF gültig bis 2025-07-04
Benutzen Sie den Promotions-Code "24147" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Für 27 Röhrchen mit rundem Boden 5 ml FACS
- Für Rotor S-4-104
- Rotor S-4x1000 Rundbecher und Rotor S-4x750
- 2 St.
Spezifikation
Adapter | |
12 x 75 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eppendorf™ Adapter > Kapazität (Durchm. x L): 12X75 mm; Rundboden-Röhrchen; 3900 U/min; 3044 x g
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur