Learn More
Labcon 0,5 ml SuperSlik™ Mikrozentrifugenröhrchen mit geringer Retention mit angebrachten Kappen
Mit flachen Schnappverschlüssen, seitlichen Graduierungen und mattierter Schreibfläche
Marke: Labcon 3025-570-000-9
59.12 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Mikrozentrifugenröhrchen
- Mit flachen Schnappverschlüssen, seitlichen Graduierungen und mattierter Schreibfläche
- Äußerst geringe Flüssigkeitsretention
- ATP, RNase/DNase und frei von Endotoxin (nichtpyrogen)
- Polypropylen USP Klasse VI Harz
- Ultrahochzentrifugation bis zu 35.000 x G
- Einfrierbar bis -80 °C
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE-IVD-Konformität | |
0,5 mL | |
Polypropylenharz | |
500/wiederverschließbarer Beutel, 10 Beutel/Karton | |
ATP, RNase/DNase und Endotoxin-frei (nicht-pyrogenisch) | |
SuperSliek™ Mikrozentrifugenröhrchen mit geringer Retention | |
20.000 RZB |
Autoklavierbar | |
Naturfarben | |
Zentrifugation | |
0,5 mL | |
Unsteril | |
Ja |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Labcon 0,5 ml SuperSlik™ Mikrozentrifugenröhrchen mit geringer Retention mit angebrachten Kappen > 0,5 mL
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur