Learn More
Axygen™ Axygen™ 0.5mL Conical Screw Cap Tubes: Vorsterilisiert
Mit chemisch beständigem O-Ring
244.09 CHF - 1946.04 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität RNase-, DNase-, pyrogenfrei
Verschlussmaterial Polypropylen
Kapazität (metrisch) 0.5 ml
Material Polypropylen
Format Ohne Schlaufe
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Verschlussfarbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Verschlussfarbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
12769488
Unterlagen ansehen
Axygen™
SCT-050-A-S
Diverse Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11330345
Unterlagen ansehen
Axygen™
SCT-050-A-S
Diverse
244.09 CHF
500 Stück
Verfügbar ab: 25-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11370345
Unterlagen ansehen
Axygen™
SCT-050-C-S
Durchsichtig
377.00 CHF
500 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Geeignet für ein breites Spektrum an Laboranforderungen, einschließlich Entnahme, Verarbeitung, Zentrifugation, Lagerung und Verpackung/Versand von Restriktionsenzymen und anderen Reagenzien.
  • Vorsterilisierte Kappenröhrchen haben schlaufenlose Kappen, die mit O-Ringen befestigt sind.
  • O-Ring mit Gewinde für gleichmäßigen Verschluss und Zentrifugationen bis zu 20,000 x g
  • Maxymum Recovery™ Schraubkappenröhrchen als Sonderbestellung für verschiedene Röhrchen erhältlich
  • In einer Vielzahl von Farben für die einfache Probenidentifizierung erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
RNase-, DNase-, pyrogenfrei
0.5 ml
Ohne Schlaufe
Steril
Konisch
Polypropylen
Polypropylen
O-Ring
Schraubverschluss
20000 x g
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Axygen™ Axygen™ 0.5mL Conical Screw Cap Tubes: Vorsterilisiert