Learn More
0.5 mg/l C aus USP Sucrose TOC-Standard (Total Organic Carbon) für Sievers 900/M9-Analysatoren, Reagecon
Extrem reines und spezifisches Produkt, das in einem proprietären Prozess aus ultrareinen Rohstoffen produziert wurde.
Marke: Reagecon RTOCRS
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Referenzstandard für organischen/anorganischen Gesamtkohlenstoff (TOC/TIC), Referenzmaterial für organischen/anorganischen Gesamtkohlenstoff (TOC/TIC).
- Extrem hohe Spezifikation und Reinheit.
- Hergestellt aus ultrareinen Rohstoffen, einschließlich Wasser, das durch ein spezielles proprietäres Verfahren vorbereitet wird.
- Erhältlich in Fläschchen, die in einem speziellen proprietären Verfahren speziell für das Produkt hergestellt, gereinigt und ausgelaugt werden.
- Gravimetrisch auf Gewichts-/Volumenbasis bis zur Angabe von ± 2 % vorbereitet und zertifiziert.
- Reagecon verfügt über eine IEC/ISO 17025-Akkreditierung für die Kalibrierung von Laborwaagen und Pipetten (INAB Ref: 265C).
- Die daraus resultierenden Gerätekalibrierungszertifikate werden gemäß den Anforderungen von ISO/IEC 17025 ausgestellt.
- Die Konzentration dieser Standards wird durch einen hochleistungsfähigen kalibrierten Total Organic Carbon Analyzer (TOC Instrument) mit Reagecons ISO 17025-akkreditierter Testmethode überprüft (Inab Ref: 264T).
- Die Kalibrierung des TOC-Geräts wird mit einem hochreinen ISO-Guide 34-akkreditierten TOC-Standard abgeschlossen, der dem TOC-Konzentrationswert dieses Produkts ähnelt.
Spezifikation
Genauigkeit: ± 2 %, Matrix: Wasser | |
0.5 mg/l | |
35 ml |
TOC Glasfläschchen mit Septen und Verschluss | |
TOC-Analyse |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
0.5 mg/l C aus USP Sucrose TOC-Standard (Total Organic Carbon) für Sievers 900/M9-Analysatoren, Reagecon > 35 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur