Learn More
Hamilton™ 0,4 mm Gelbeladung, RN-Nadel mit kleinem Ansatz, 1 in., Spitzenform 3, 6/Pk.
Kleine, abnehmbare (RN-)Hub-Nadeln können mit abnehmbaren (RN-)Spritzen verwendet werden, die maximal 100 μl fassen. Die Standardnadellänge beträgt 2 in./51 mm. Abnehmbare (RN-)Nadeln sind in praktischen 6er-Packungen erhältlich. Individuelle Längen und Spitzentypen sind erhältlich.
Marke: Hamilton™ 8651-03
Beschreibung
Datenblatt
- Gauge – 0,4 mm
- Spitzentyp – 3
- Nadellänge – 1 Zoll (25,4 mm)
- Autoklavierbar – Ja
- Verkaufsmenge – 6 Nadeln pro Packung
- Nabe – Kleine RN
Spezifikation
0,4 G | |
Gelbeladungsnadeln mit fester Spitze |