Learn More
Fisherbrand™ 0.2 ml-PCR-Röhrchenstreifen
247.82 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24367" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Ideal zur Verwendung in 0.2 ml-96-Well-Thermocyclern mit V-Boden
- 0.25 ml maximales Röhrchenvolumen im verschlossenen Zustand
- Streifen zu jeweils acht Röhrchen
- Zuschneidbar zu Einzelröhrchen
- Dünnwandige Konstruktion
- Fertigung in Reinräumen
- Aus nicht recyceltem Polypropylen
- Erhältlich mit flachen Verschlussstreifen, gewölbten Verschlussstreifen oder ohne Verschlussstreifen
Certifications
Zertifiziert RNase-, DNase-, DNA- und Pyrogen-frei
Spezifikation
Humane DNA, RNase-, DNase- und Endotoxin-frei | |
0,2 ml | |
0,2 ml-96-Well-Thermocycler mit V-Boden, PCR und qPCR/Echtzeit-PCR-Anwendungen | |
Flach | |
Streifen |
Grün | |
250 Karton | |
Polypropylen | |
96 | |
Streifen mit 8 dünnwandigen PCR-Röhrchen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ 0.2 ml-PCR-Röhrchenstreifen > Streifen mit flacher Kappe; Grün
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur