Learn More
Fisherbrand™ 0.2 ml-PCR-Röhrchenstreifen
Ideal zur Verwendung in 0.2 ml-96-Well-Thermocyclern mit V-Boden
Marke:  Fisherbrand™ 14230224
140.88 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24367" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12124102
  • 153.00 CHF / 250 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 15-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Tubes only. (Caps not included.)
Beschreibung
Beschreibung
Ideal zur Verwendung in 0.2 ml-96-Well-Thermocyclern mit V-Boden
  • 0.25 ml maximales Röhrchenvolumen im verschlossenen Zustand
  • Streifen zu jeweils acht Röhrchen
  • Zuschneidbar zu Einzelröhrchen
  • Dünnwandige Konstruktion
  • Fertigung in Reinräumen
  • Aus nicht recyceltem Polypropylen
  • Erhältlich mit flachen Verschlussstreifen, gewölbten Verschlussstreifen oder ohne Verschlussstreifen
Certifications
Zertifiziert RNase-, DNase-, DNA- und Pyrogen-frei
Spezifikation
Spezifikation
Humane DNA, RNase-, DNase- und Endotoxin-frei
0,2 ml
0,2 ml-96-Well-Thermocycler mit V-Boden, PCR und qPCR/Echtzeit-PCR-Anwendungen
Nicht enthalten
Streifen
Gelb
250 Karton
Polypropylen
96
Streifen mit 8 dünnwandigen PCR-Röhrchen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ 0.2 ml-PCR-Röhrchenstreifen > Ohne Deckelstreifen; Gelb