Learn More
0.2 NTU Non-Ratio Trübungsstandard, Reagecon
BIOPHARMA
Suspension extrem genauen (±1 %) Polymermikrosphären mit garantierter Haltbarkeit auch nach dem Öffnen der Flasche.
Marke:  Reagecon CRS-0.2-100
Artikelnummer. 11516603
  • 88.10 CHF / 100 Milliliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Trübungs-Referenzstandard, Trübungs-Referenzmaterial.
  • Entwickelt und formuliert, um die störenden Probleme bezüglich Sicherheit, Genauigkeit und Stabilität zu überwinden, die bei anderen Trübungs-Standards, hauptsächlich Formazin-basierten Standards, auftreten.
  • Zertifiziert
  • NIST-konform.
  • Ungiftig, nicht karzinogen
  • Hochpräzise
  • Stabil
  • EPA-Zulassung
Spezifikation
Spezifikation
Non-ratio-Geräte
Flüssigformat in einer HDPE-Flasche
0.2 NTU ± 1 %
100 ml
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerCRS0224B1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/03/2025 Catalog NumberCRS-0.2-100
ChargennummerCRS0223E1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/03/2024 Catalog NumberCRS-0.2-100
ChargennummerCRS0222G1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/02/2023 Catalog NumberCRS-0.2-100
ChargennummerCRS0220M1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/04/2022 Catalog NumberCRS-0.2-100
Name des Produkts
0.2 NTU Non-Ratio Trübungsstandard, Reagecon > 100 ml