Learn More
Thermo Scientific™ Röhrchen, Streifen zu je 8
Optimieren Sie PCR- und qPCR-Tests mit diesen 0,2 ml-Streifenröhrchen, erhältlich mit 8 Röhrchen pro Streifen in mehreren Farben oder mit 12 Röhrchen pro Streifen.
Marke:  Thermo Scientific™ AB0264
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15767476
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
0,2 ml-Streifenröhrchen sind mit standardmäßigen 0,2 ml-Thermocycler-Blöcken kompatibel. Sie sind sowohl für PCR- als auch für qPCR-Anwendungen konzipiert.
Mehrere Kappenoptionen sind erhältlich, darunter eine ultra-transparente Kappe, die ideal für die Verwendung in qPCR-Assays ist. Diese Kappen sind hochdicht und dennoch problemlos aufsetzbar und abnehmbar. Durch die Kappen erhöht sich das Gesamtfassungsvermögen des Röhrchens auf 0,25 ml.
Überblick
  • Kompatibel mit 0,2 ml-Thermocycler-Blöcken für 8 Röhrchen pro Streifen, maximale Röhrchenkapazität von 0,25 ml mit Kappe
  • Versiegelbar mit flachen und gewölbten Kappen-Streifen
  • Ultra-transparente Kappenoptionen für die Verwendung in qPCR-Assays erhältlich
Anwendungen
  • PCR
  • qPCR
  • Real-Time PCR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Zertifiziert DNA-/RNase-frei
0,2 ml
250 Streifen
Polypropylen
Nicht enthalten
8-Streifen Röhrchen
Farblos
0,25 ml
Thermocycler
Standard
250 Streifenröhrchen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Röhrchen, Streifen zu je 8 > 8-Röhrchen-Streifen; natur; ohne Kappen; 250 Streifen