Learn More
0.0 NTU-Ratio Trübungsstandard, Reagecon
BIOPHARMA
Suspension extrem genauen (±1 %) Polymermikrosphären mit garantierter Haltbarkeit auch nach dem Öffnen der Flasche.
Marke:  Reagecon CRSR-0-500
Artikelnummer. 11409159
  • 126.00 CHF / 500 Milliliter
Verfügbar ab: 05-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Trübungs-Referenzstandard, Trübungs-Referenzmaterial.
  • Entwickelt und formuliert, um die störenden Probleme bezüglich Sicherheit, Genauigkeit und Stabilität zu überwinden, die bei anderen Trübungs-Standards, hauptsächlich Formazin-basierten Standards, auftreten.
  • Zertifiziert
  • NIST-konform.
  • Ungiftig, nicht karzinogen
  • Hochpräzise
  • Stabil
  • EPA-Zulassung
Spezifikation
Spezifikation
Non-ratio-Geräte
Genauigkeit ± 1 % NTU
0.0 NTU ± 1 %
500 ml
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerCRSR00524L1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/12/2024 Catalog NumberCRSR-0-500
ChargennummerCRSR00523C1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/06/2023 Catalog NumberCRSR-0-500
ChargennummerCRSR00522M1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/03/2023 Catalog NumberCRSR-0-500
ChargennummerCRSR00522G1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2022 Catalog NumberCRSR-0-500
ChargennummerCRSR00521J1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/05/2022 Catalog NumberCRSR-0-500
Name des Produkts
0.0 NTU-Ratio Trübungsstandard, Reagecon > 500 ml