accessibility menu, dialog, popup

Test

2017-Fisher-Scientific-Logo
Don't have an account?  Create an Account
Produkte
Anwendungen
Zellbiologie
Anwendungen
Genomics
Produktion und Bioprozessierung
Anwendungen
Produktion und Bioprozessierung
Proteomik
Anwendungen
Sicherheit
Main Menu

CAS RN 10202-75-2

CAS RN 10202-75-2

IUPAC Name: 4-(prop-2-en-1-yl)hepta-1,6-dien-4-ol
Synonyme: 4-(prop-2-en-1-yl)hepta-1,6-dien-4-ol
Molekulargewicht (g/mol): 152.24
Summenformel: C10H16O
InChi Key: SUXQWOWVXDXQSE-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC(CC=C)(CC=C)CC=C
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
1x1 image pixel for data collection

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.