accessibility menu, dialog, popup

Test

2017-Fisher-Scientific-Logo
Don't have an account?  Create an Account
Produkte
Anwendungen
Zellbiologie
Anwendungen
Genomics
Produktion und Bioprozessierung
Anwendungen
Produktion und Bioprozessierung
Proteomik
Anwendungen
Sicherheit
Main Menu

CAS RN 102-69-2

CAS RN 102-69-2

IUPAC Name: tripropylamine
Synonyme: tripropylamine NPr3
Molekulargewicht (g/mol): 143.27
Summenformel: C9H21N
InChi Key: YFTHZRPMJXBUME-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCCN(CCC)CCC
Siedepunkt 
  • (2)
  • (2)
Menge 
  • (2)
  • (1)
  • (1)
Physikalische Form 
  • (2)

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.