CAS RN 10177-12-5
CAS RN 10177-12-5
IUPAC Name:
5-phenylpyridine-3-carboxylic acid
Synonyme:
5-phenylpyridine-3-carboxylic acid
Molekulargewicht (g/mol):
199.21
Summenformel:
C12H9NO2
InChi Key:
VKFXHYRIHRTEIV-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
OC(=O)C1=CN=CC(=C1)C1=CC=CC=C1
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
5-Phenylnicotinsäure, ≥ 95 %, Thermo Scientific™
CAS: 10177-12-5 Summenformel: C12H9NO2 Molekulargewicht (g/mol): 199.21 MDL-Nummer: MFCD03086176 InChI-Schlüssel: VKFXHYRIHRTEIV-UHFFFAOYSA-N Synonym: 5-phenylnicotinic acid,3-pyridinecarboxylic acid, 5-phenyl,5-phenyl-3-pyridinecarboxylic acid,3-phenyl-5-pyridinecarboxylic acid,5-phenylnicotinicacid,akos bar-0484,acmc-1bstf,3-carboxy-5-phenylpyridine,5-phenylnicotinic acid, 95+%,3-pyridinecarboxylicacid,5-phenyl PubChem CID: 346160 IUPAC-Name: 5-Phenylpyridin-3-Carbonsäure SMILES: OC(=O)C1=CN=CC(=C1)C1=CC=CC=C1