Learn More
5-Phenylnicotinsäure, ≥ 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10513032
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Chemische Identifikatoren
CAS 10177-12-5
Summenformel C12H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 199.21
MDL-Nummer MFCD03086176
InChI-Schlüssel VKFXHYRIHRTEIV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-phenylnicotinic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 5-phenyl, 5-phenyl-3-pyridinecarboxylic acid, 3-phenyl-5-pyridinecarboxylic acid, 5-phenylnicotinicacid, akos bar-0484, acmc-1bstf, 3-carboxy-5-phenylpyridine, 5-phenylnicotinic acid, 95+%, 3-pyridinecarboxylicacid,5-phenyl
PubChem CID 346160
IUPAC-Name 5-Phenylpyridin-3-Carbonsäure
SMILES OC(=O)C1=CN=CC(=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Phenylnicotinic acid
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 199.21
Reinheit (%) 95%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Phenylnicotinic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 5-Phenylnicotinic acid