man

Test

CAS RN 1013-88-3

HN

CAS RN 1013-88-3

IUPAC Name: diphenylmethanimine
Synonyme: benzenemethanimine, α-phenyl-
Molekulargewicht (g/mol): 181.24
Summenformel: C13H11N
InChi Key: SXZIXHOMFPUIRK-UHFFFAOYSA-N
SMILES: N=C(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Siedepunkt 
  • (2)
  • (3)
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (3)
  • (2)
Reinheit (%) 
  • (2)
  • (3)
Menge 
  • (1)
  • (2)
  • (2)
Physikalische Form 
  • (3)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (3)