Learn More
Benzophenonimin, 97 %, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10593674
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1013-88-3, 123-31-9
Summenformel C13H11N
Molekulargewicht (g/mol) 181.23
MDL-Nummer MFCD00001760
InChI-Schlüssel SXZIXHOMFPUIRK-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzophenone imine, benzophenoneimine, benzhydrylideneamine, 1,1-diphenylmethanimine, unii-ejj21na7vi, benzhydrylimine, benzophenonimine, diphenylmethanimineimine, 1,1-diphenylmethylimine, benzenemethanimine, .alpha.-phenyl
PubChem CID 136809
IUPAC-Name Diphenylmethanimin
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=N)C2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzophenone imine
Namenshinweis Stabilized
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -30°C
Farbe Braun-gelb bis farblos
Dichte 1.0800g/mL
Siedepunkt 216°C (75.0 mmHg)
Flammpunkt 145°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (C6H5)2C=NH
Brechungsindex 1.6170 to 1.619
Menge 100 g
Beilstein 07, IV, 1365
Merck Index 15, 1102
Relative Dichte 1.08
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.3g/L (25°C). Other solubilities: better soluble in aq. solution at lower ph values,,very soluble in diethyl ether
Stabilisator approx. 0.02% w/w hydroquinone
Viskosität 33,4 mPa.s (20°C)
Formelmasse 181.23
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzophenone imine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.