accessibility menu, dialog, popup

Test

2017-Fisher-Scientific-Logo
Don't have an account?  Create an Account
Produkte
Anwendungen
Zellbiologie
Anwendungen
Genomics
Produktion und Bioprozessierung
Anwendungen
Produktion und Bioprozessierung
Proteomik
Anwendungen
Sicherheit
Main Menu

CAS RN 101203-31-0

CAS RN 101203-31-0

IUPAC Name: 3,3'-di-tert-butyl-5,5',6,6'-tetramethyl-[1,1'-biphenyl]-2,2'-diol
Synonyme: 3,3'-di-tert-butyl-5,5',6,6'-tetramethyl-[1,1'-biphenyl]-2,2'-diol
Molekulargewicht (g/mol): 354.53
Summenformel: C24H34O2
InChi Key: NMVVBVMYPLMIOU-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=CC(=C(O)C(=C1C)C1=C(C)C(C)=CC(=C1O)C(C)(C)C)C(C)(C)C
1x1 image pixel for data collection

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.